Stampa…
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC51077-1G PC51077-25G PC51077-5G
APOSPC51077-1GEA 58.2 EUR
APOSPC51077-1G APOSPC51077-25G APOSPC51077-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,0300 g/mol
Punto di fusione: 46…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756199
CAS Number: 499983-13-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III