Stampa…
2,6-Difluoro-m-toluidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-methylaniline
PC51074-10G PC51074-5G PC51074-1G
APOSPC51074-10GEA 306 EUR
APOSPC51074-10G APOSPC51074-5G APOSPC51074-1G
2,6-Difluoro-m-toluidine 98%
2,6-Difluoro-m-toluidine
Formula: C₇H₇F₂N
Peso molecolare: 143,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06660182
CAS Number: 144851-63-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III