Stampa…
4,4-Difluorocyclohexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51054-1G PC51054-5G
APOSPC51054-1GEA 72.5 EUR
APOSPC51054-1G APOSPC51054-5G
4,4-Difluorocyclohexanol 95%
4,4-Difluorocyclohexanol
Formula: C₆H₁₀F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10000566
CAS Number: 22419-35-8
UN: 1987
ADR: 3,III