Stampa…
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC51043-1G PC51043-5G
APOSPC51043-1GEA 286 EUR
APOSPC51043-1G APOSPC51043-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₇ClF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 867167-05-3