Stampa…
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC51040-1G PC51040-5G
APOSPC51040-1GEA 219 EUR
APOSPC51040-1G APOSPC51040-5G
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₇ClF₃N
Peso molecolare: 245,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272334
CAS Number: 18529-09-4