Stampa…
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indazol-3-amine
PC51032-1G PC51032-250MG
APOSPC51032-1GEA 386 EUR
APOSPC51032-1G APOSPC51032-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₆FN₃
Peso molecolare: 151,141 g/mol
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426699
CAS Number: 61272-72-8