Stampa…
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC51025-1G PC51025-25G PC51025-5G
APOSPC51025-1GEA 49.5 EUR
APOSPC51025-1G APOSPC51025-25G APOSPC51025-5G
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Formula: C₄HCl₂FN₂
Peso molecolare: 166,97 g/mol
Punto di ebollizione: 50…60 °C/14mmHg
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056331
CAS Number: 213265-83-9
UN: 1760
ADR: 8,II