Stampa…
Methyl-3,4-difluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5102-100G PC5102-25G
APOSPC5102-100GEA 49.3 EUR
APOSPC5102-100G APOSPC5102-25G
Methyl-3,4-difluorobenzoate 97%
Methyl-3,4-difluorobenzoate
Formula: C₈H₆F₂O₂
Punto di ebollizione: 87…89 °C/15mmHg
Punto di fusione: 23…27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276597
CAS Number: 369-25-5