Stampa…
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
PC510106-5G PC510106-1G PC510106-25G
APOSPC510106-5GEA 98.9 EUR
APOSPC510106-5G APOSPC510106-1G APOSPC510106-25G
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Formula: C₉H₈BrFO₂
Peso molecolare: 247,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20483545
CAS Number: 193290-19-6