Stampa…
2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5101-25G PC5101-5G PC5101-100G
APOSPC5101-25GEA 72.5 EUR
APOSPC5101-25G APOSPC5101-5G APOSPC5101-100G
2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
Formula: C₈H₃F₅O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319993
CAS Number: 845823-12-3