Stampa…
6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC510062-1G PC510062-5G
APOSPC510062-1GEA 591 EUR
APOSPC510062-1G APOSPC510062-5G
6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₂H₇F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115470
CAS Number: 898404-56-3