Stampa…
4-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC51006-1G PC51006-5G
APOSPC51006-1GEA 65.5 EUR
APOSPC51006-1G APOSPC51006-5G
4-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide 95+%
4-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO
Peso molecolare: 219,0509 g/mol
Punto di fusione: 39…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972878
CAS Number: 141080-73-1
UN: 1759
ADR: 8,III