3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Dibromobenzotrifluoride, 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC51005-25G
PC51005-5G
PC51005-100G
APOSPC51005-25GEA
62.6
EUR
APOSPC51005-25G
APOSPC51005-5G
APOSPC51005-100G
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formula:
C₇H₃Br₂F₃ Peso molecolare: 303,90 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00526219 CAS Number: 401-84-3 |