Stampa…
2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC510014-1G PC510014-250MG PC510014-5G
APOSPC510014-1GEA 238 EUR
APOSPC510014-1G APOSPC510014-250MG APOSPC510014-5G
2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
Formula: C₈H₃Cl₂FN₂
Peso molecolare: 217,300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954886
CAS Number: 959237-64-0