Stampa…
1-Acetyl-5-fluoro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC510013-5G PC510013-1G
APOSPC510013-5GEA 713 EUR
APOSPC510013-5G APOSPC510013-1G
1-Acetyl-5-fluoro-1H-indazole
1-Acetyl-5-fluoro-1H-indazole
Formula: C₉H₇FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12913626
CAS Number: 141071-11-6