Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₃F₃O₄S Punto di ebollizione: 117…118 °C Densità: 1,509 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144316 CAS Number: 680-15-9 UN: 2920 ADR: 8+3,II |