Silver bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₂AgF₆NO₄S₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08457644 CAS Number: 189114-61-2 UN: 1759 ADR: 8,III |