Stampa…
Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5092-1G PC5092-10G PC5092-5G
APOSPC5092-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5092-1G APOSPC5092-10G APOSPC5092-5G
Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Methyl-6-fluorosalicylate
Formula: C₈H₇FO₃
Punto di ebollizione: 58…60 °C/0,3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153207
CAS Number: 72373-81-0