Stampa…
Methyl-4-fluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
PC5089-100G PC5089-25G PC5089-500G
APOSPC5089-100GEA 24.8 EUR
APOSPC5089-100G APOSPC5089-25G APOSPC5089-500G
Methyl-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-4-fluorobenzoate
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di ebollizione: 90…92 °C/20mmHg
Densità: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017959
CAS Number: 403-33-8
EINECS: 206-956-7