Stampa…
Methyl-2-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
PC5088-100G PC5088-250G PC5088-25G
APOSPC5088-100GEA 43.7 EUR
APOSPC5088-100G APOSPC5088-250G APOSPC5088-25G
Methyl-2-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di ebollizione: 109…110 °C/35mmHg
Densità: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017913
CAS Number: 394-35-4
EINECS: 206-894-0