Stampa…
2-Amino-6-fluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5087-10G PC5087-1G PC5087-5G
APOSPC5087-10GEA 79.9 EUR
APOSPC5087-10G APOSPC5087-1G APOSPC5087-5G
2-Amino-6-fluorophenol 97%
2-Amino-6-fluorophenol
Formula: C₆H₆FNO
Punto di fusione: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08532465
CAS Number: 53981-25-2