3-Fluoro-o-anisidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Fluoro-2-methoxyaniline, 3-Fluoro-2-anisidine, 2-Amino-6-fluoroanisole
Formula:
C₇H₈FNO Punto di ebollizione: 94 °C/10mmHg Densità: 1,172 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007759 CAS Number: 437-83-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |