Stampa…
2-Fluoro-6-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5084-1G PC5084-5G
APOSPC5084-1GEA 40.8 EUR
APOSPC5084-1G APOSPC5084-5G
2-Fluoro-6-nitroanisole
2-Fluoro-6-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656241
CAS Number: 484-94-6