Stampa…
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-fluoronitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-3-nitrobenzene
PC5083-5G PC5083-1G PC5083-25G
APOSPC5083-5GEA 31.9 EUR
APOSPC5083-5G APOSPC5083-1G APOSPC5083-25G
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Punto di fusione: 42…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782080
CAS Number: 59255-94-6