2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₆BFO₄ Punto di fusione: 183…186 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08235078 CAS Number: 874290-63-8 |