Stampa…
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5077-1G PC5077-25G PC5077-5G
APOSPC5077-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5077-1G APOSPC5077-25G APOSPC5077-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797883
CAS Number: 439280-18-9