Stampa…
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5076-25G PC5076-5G PC5076-100G
APOSPC5076-25GEA 72.5 EUR
APOSPC5076-25G APOSPC5076-5G APOSPC5076-100G
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₆F₆O₂
Punto di ebollizione: 85…87 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052317
CAS Number: 26107-80-2