Stampa…
Methyl difluoroacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5075-5G PC5075-250G PC5075-50G
APOSPC5075-5GEA 29 EUR
APOSPC5075-5G APOSPC5075-250G APOSPC5075-50G
Methyl difluoroacetate 97%
Methyl difluoroacetate
Formula: C₃H₄F₂O₂
Punto di ebollizione: 85…87 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039276
CAS Number: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
UN: 2924
ADR: 3+8,III