Stampa…
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-chloro-4-fluorobenzenecarboxylate, Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate, 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid methyl ester
PC5074-100G PC5074-25G PC5074-5G
APOSPC5074-100GEA 94.5 EUR
APOSPC5074-100G APOSPC5074-25G APOSPC5074-5G
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Punto di ebollizione: 103…105 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173937
CAS Number: 85953-29-3