Stampa…
α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5071-100G PC5071-25G
APOSPC5071-100GEA 493 EUR
APOSPC5071-100G APOSPC5071-25G
α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Punto di ebollizione: 70…72 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275296
CAS Number: 2248-46-6