Stampa…
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5069-1G PC5069-250MG
APOSPC5069-1GEA 61.1 EUR
APOSPC5069-1G APOSPC5069-250MG
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate
Formula: C₁₁H₁₀BrF₃O₃
Peso molecolare: 327,1 g/mol
Punto di ebollizione: 100…104 °C/0,8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219777
CAS Number: 175203-81-3