Stampa…
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 96+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5067C-25G PC5067C-5G PC5067C-100G
APOSPC5067C-25GEA 132 EUR
APOSPC5067C-25G APOSPC5067C-5G APOSPC5067C-100G
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 96+%
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Formula: C₈H₇F₃
Punto di ebollizione: 129 °C
Densità: 1,144 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075476
CAS Number: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN: 1993
ADR: 3,III