Stampa…
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,5-Trifluoro-3-iodobenzene
PC5066-1G PC5066-5G
APOSPC5066-1GEA 132 EUR
APOSPC5066-1G APOSPC5066-5G
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂F₃I
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08532463
CAS Number: 622379-51-5