Stampa…
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5065-1G PC5065-500MG PC5065-5G
APOSPC5065-1GEA 72.7 EUR
APOSPC5065-1G APOSPC5065-500MG APOSPC5065-5G
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₄H₄F₃N₃S
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042321
CAS Number: 25366-22-7