Stampa…
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Methylamino)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC5064R-1G PC5064R-250MG
APOSPC5064R-1GEA 396 EUR
APOSPC5064R-1G APOSPC5064R-250MG
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formula: C₇H₆F₃N₃O₂
Peso molecolare: 221,14 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068118
CAS Number: 175277-21-1