Stampa…
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
PC5064K-1G PC5064K-250MG PC5064K-5G
APOSPC5064K-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5064K-1G APOSPC5064K-250MG APOSPC5064K-5G
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀FNO₂S
Punto di fusione: 153…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00068133
CAS Number: 175137-08-3