(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₈ClF₃O₂ Punto di ebollizione: 80 °C/14mmHg Densità: 1,34 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 89 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00067105 CAS Number: 20445-33-4 UN: 3265 ADR: 8,III |