(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉F₃O₃ Punto di ebollizione: 95…97 °C/0,05mmHg Punto di fusione: 46…49 °C Densità: 1,303 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00064200 CAS Number: 17257-71-5 EINECS: 241-292-1 |