(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
For determination of optical purities of alcohols or amines.
Formula:
C₁₀H₉F₃O₃ Punto di ebollizione: 111 °C/1mmHg Punto di fusione: 43…45 °C Densità: 1,344 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004184 CAS Number: 20445-31-2 EINECS: 243-829-5 |