2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₂ClF₃O₂S Punto di fusione: 47…50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08532462 CAS Number: 914636-99-0 UN: 3261 ADR: 8,II |