Stampa…
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC5062-1G PC5062-25G PC5062-5G
APOSPC5062-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5062-1G APOSPC5062-25G APOSPC5062-5G
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Peso molecolare: 225,5500 g/mol
Punto di ebollizione: 206…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412202
CAS Number: 401-93-4