2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC5060W-1G
PC5060W-250MG
APOSPC5060W-1GEA
72.7
EUR
APOSPC5060W-1G
APOSPC5060W-250MG
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Formula:
C₁₀H₈F₃NO₂ Punto di fusione: 89…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
175204-03-2 |