Stampa…
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5060T-100G PC5060T-25G PC5060T-500G
APOSPC5060T-100GEA 43.5 EUR
APOSPC5060T-100G APOSPC5060T-25G APOSPC5060T-500G
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
Punto di fusione: 105…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153201
CAS Number: 112811-65-1