2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈ClF₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08532461 CAS Number: 1209894-23-4 |