Stampa…
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC5058-1G PC5058-25G PC5058-5G
APOSPC5058-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5058-1G APOSPC5058-25G APOSPC5058-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169.95 g/mol
Punto di fusione: 64…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06656276
CAS Number: 1072952-25-0