Stampa…
2-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5056-1G PC5056-5G
APOSPC5056-1GEA 24.8 EUR
APOSPC5056-1G APOSPC5056-5G
2-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169,9460 g/mol
Punto di fusione: 194…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974115
CAS Number: 406482-19-7