Stampa…
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC5055-1G PC5055-25G PC5055-5G
APOSPC5055-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5055-1G APOSPC5055-25G APOSPC5055-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Peso molecolare: 221,13 g/mol
Punto di fusione: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010446
CAS Number: 328-79-0
UN: 1759
ADR: 8,II