Stampa…
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-Fluoropyridine-4-Boronic Acid
PC5054-1G PC5054-500MG PC5054-5G
APOSPC5054-1GEA 90.2 EUR
APOSPC5054-1G APOSPC5054-500MG APOSPC5054-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₄BClFNO₂
Peso molecolare: 175,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972403
CAS Number: 937595-71-6