Stampa…
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
PC5053-1G PC5053-5G PC5053-250MG
APOSPC5053-1GEA 24.8 EUR
APOSPC5053-1G APOSPC5053-5G APOSPC5053-250MG
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169.95 g/mol
Punto di fusione: 189…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08056358
CAS Number: 854778-31-7