Stampa…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC5052-1G PC5052-5G
APOSPC5052-1GEA 85.8 EUR
APOSPC5052-1G APOSPC5052-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
Peso molecolare: 219,95 g/mol
Punto di fusione: 159…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08056362
CAS Number: 871332-97-7